Learn More
Destillationsstandard mit zertifiziertem Referenzmaterial, Benzin, UKAS ISO 17034-zertifiziert 250 ml (Nennwert: 26,4 °C bis 174,9 °C), Paragon Scientific™
Beschreibung
- Vollständig nach ISO 17034 zertifiziert im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den derzeit weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
- Geringe Unsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
- Alle Daten werden ausschließlich von UKAS ISO 17025-akkreditierten Labors generiert
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
- 12 Monate Haltbarkeit
- Sofort ab Lager lieferbar
- Hergestellt in Großbritannien
Die für die Destillation zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Destillationsprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D86 verwendet werden. Alternative Testmethoden sind IP 123 und ISO 3405.
Spezifikation
Spezifikation
| UN-Nummer | UN 1203 |
| Menge | 250 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 250ML CRMU-DIGA Distillation Standard, Gasoline
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Contain: gasoline
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.