Learn More
Destillationsstandard mit zertifiziertem Referenzmaterial, Düsentreibstoff, UKAS ISO 17034-zertifiziert 250 ml (Nennwert: 148,1 °C bis 260,3 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16050050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16050050 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16050050 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. CRMUDIKR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 €
    246.75 € / 250 Milliliter
    Sparen 11.25 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die für die Destillation zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Destillationsprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D86 verwendet werden. Zu den alternativen Testmethoden gehören IP 123 und I
  • Vollständig nach ISO 17034 zertifiziert im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den derzeit weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
  • Geringe Unsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Alle Daten werden ausschließlich von UKAS ISO 17025-akkreditierten Labors generiert
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Sofort ab Lager lieferbar
  • Hergestellt in Großbritannien
Die für die Destillation zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Destillationsprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D86 verwendet werden. Alternative Testmethoden sind IP 123 und ISO 3405.
Spezifikation
UN-Nummer UN 1223
Menge 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Distillation Standard
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.