Learn More
Fisherbrand™ Certified Traceable™ Digitales Hygrometer/Thermometer
Artikelnummer. 11745843 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Sonde:
1 cm
1.8 cm
Typ:
Digitales Basis-Hygrometer/Thermometer
Digitales Sofort-Hygrometer/Thermometer
Luftfeuchtigkeitsbereich:
10 bis 95 %
5 bis 95%
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Sonde Typ Luftfeuchtigkeitsbereich unitSize
11745843 1.8 cm Digitales Basis-Hygrometer/Thermometer 10 bis 95 % 1 Stück
11755843 1 cm Digitales Sofort-Hygrometer/Thermometer 5 bis 95% 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11745843
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
7 in. (18 cm) Kombinationssonde, 54 in. (1,37 m) langes Kabel, 9 V-Alkalibatterie (ein Jahr mit Unterbrechungen, 100 Stunden Dauerbetrieb), Anzeige für schwache Batterie und Transportkoffer aus ABS-Kunststoff
Benötigt
Die Möglichkeit eines Computerausgangs erfordert ein zusätzliches, gesondert erhältliches Datenkabel. Wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter
Zur Erfüllung von entscheidenden Versuchserfordernissen, Durchführung von Routinemessungen und Qualitätssicherung.
Sie entsprechen den ausschlaggebenden experimentellen Anforderungen, führen Routinemessungen durch und erfüllen alle Anforderungen der Qualitätskontrolle. Fisher Scientific™ digitale Hygrometer/Thermometer mit Rückführungsbescheinigung sind ideal für Reinräume, Hauben, Klimaschränke, Inkubatoren, Exsikkatoren und alle Luftüberwachungen in Innen- und Außenbereichen.
  • Temperaturbereich: -40 ° bis +104 °C und -40 ° bis +220 °F, mit ± 0,4 °C (± 0,4°F) Genauigkeit, 0,1 °C Auflösung
  • RH-Bereich: 10 bis 95 % (Grundmodell), 5 bis 95 % (Sofortmodell); Genauigkeit ± 1,5 %; Auflösung 0,01 %
  • Berechnet Frostpunkt, latente Wärme, fühlbare Wärme, Dampfdruck, Feuchtigkeitsgehalt, spezifische Enthalpie, spezifisches Volumen, spezifische Luftfeuchtigkeit, Mischungsverhältnis und Dampfdruck von feuchter Luft
  • Programmierbare hohe und niedrige Sollwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt erfassen Zustände außerhalb der Spezifikation, geben akustischen Alarm und lassen die Anzeige blinken
  • Der eingebaute Speicher ruft die höchsten und niedrigsten Messwerte ab; mit Computerausgang† ermöglicht das Erfassen, Speichern und Drucken von Daten
  • Das Sofortmodell liefert Luftfeuchtigkeitsmessungen in <10 Sekunden; das Grundmodell in bis zu 3,5 Minuten
  • Das helle vierstellige LCD mit 0,5 in. hohen Ziffern ist 10 Mal besser lesbar als die Einheiten oder Messskalen auf Glasthermometern
  • Die kontaktlose Konstruktion mit Mikrocomputer vermeidet Glasbruch, Quecksilbertrennung und Stoßschädigung von Zifferblättern
  • Das harte Gehäuse aus ABS-Kunststoff garantiert eine lange Lebensdauer—selbst unter schweren Labor- oder strengen Werksbedingungen
Zertifizierungen
Es wird eine Bescheinigung ausgegeben, die die Rückführbarkeit des Messmittels gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) (Nationales Institut für Normung und Technologie) anzeigt.
Spezifikation
Typ Digitales Basis-Hygrometer/Thermometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 95 %
Auflösung 0,0001
Genauigkeit ± 1.5 %
Temperaturbereich (metrisch) –40 °C bis +104,4 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,4 °C
Alarmtypen Akustisch
Displaytyp LCD
Material ABS-Kunststoff
Sensoren Präziser Dünnfilm-Kondensator/Thermistor
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 ° bis 220 °F
Temperaturauflösung 0.1 °F
Abmessungen (L x B x H) 5,5 x 3,5 x 1,25 in. (14 x 8,9 x 3,2 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 72 in.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 7 in.
Länge (metrisch) 14 cm
Länge (metrisch) Kabel 182 cm
Länge (metrisch) Sonde 18 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 8.9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3.2 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0.7 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 1.8 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 12 oz.
Gewicht (metrisch) 0.34 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Reinräume, Hauben, Umweltkammern, Inkubatoren, Exsikkatoren und alle Systeme zur Innen-/Außenluftüberwachung
Enthält 7 in.-Kombinationssonde, 54 in. langes Kabel, 9 V Alkalibatterie (ein Jahr mit Unterbrechungen, 100 Stunden kontinuierlich), Anzeige für niedrigen Batterieladestand und Transportkoffer aus ABS-Kunststoff
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST