Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk/TEF |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1.85 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Mehr anzeigen |