Learn More
Paragon Scientific™ Zertifiziertes Öl zur Viskositätsprüfung, 5W30
Artikelnummer. 16080192
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16080192
Marke: Paragon Scientific™ CVCO5W30
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Viskositätswerte zertifizierter Viskositätsprüföle wurden für gängige Mischungen getestet und zertifiziert. Diese Prüföle dienen zur Validierung der Leistung von Cold-Crank-Simulator- und kinematischen Viskosimetern durch Messung handelsüblicher Motoröle.
  • Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034
  • Kinematische Viskosität mm2/s (cSt) gemäß ASTM D445
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 4052
  • CCS dynamische Viskosität mPa.s (cP) gemäß ASTM D5293
  • Viskositätsindex gemäß ASTM D2270
  • Standardpackungsgröße 500 ml und 5 l erhältlich
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025 / ISO 17034
Volumen (metrisch) 500 mL
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.