Learn More
Paragon Scientific™ Zertifiziertes Öl zur Viskositätsprüfung, 5W30
Artikelnummer. p-7161821
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
16080192 500 mL 500 Milliliter
16090192 5 L 5 Liter
2 options
Artikelnummer. 16080192
Marke: Paragon Scientific™ CVCO5W30
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Viskositätswerte zertifizierter Viskositätsprüföle wurden für gängige Mischungen getestet und zertifiziert. Diese Prüföle dienen zur Validierung der Leistung von Cold-Crank-Simulator- und kinematischen Viskosimetern durch Messung handelsüblicher Motoröle.
  • Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034
  • Kinematische Viskosität mm2/s (cSt) gemäß ASTM D445
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 4052
  • CCS dynamische Viskosität mPa.s (cP) gemäß ASTM D5293
  • Viskositätsindex gemäß ASTM D2270
  • Standardpackungsgröße 500 ml und 5 l erhältlich
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025 / ISO 17034
Volumen (metrisch) 500 mL
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.