Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cesium Acetate, 99.9% |
| CAS | 3396-11-0 |
| Menge | 10 g |
| Summenformel | C2H3CsO2 |
| Synonym | cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion |
| InChI-Schlüssel | ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC(=O)[O-].[Cs+] |
| IUPAC-Name | Cäsium;acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.949 |
| PubChem CID | 5152919 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CESIUM ACETATE, 99.9%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium acetate