Learn More
Cesium Acetate, Technical grade, ≥95%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15691720 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15691720 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15681720 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15691720 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 20079425G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 3396-11-0
Summenformel C2H3CsO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.949
MDL-Nummer MFCD00013056
InChI-Schlüssel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC-Name Cäsium;acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium Acetate
Schmelzpunkt 194°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Solid
Menge 25 g
Strukturformel CH3COOCs
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595637
Formelmasse 191.95g/mol
Reinheit (%) ≥95%
Güte Technisch
Verpackung Poly-Flasche