Learn More
Cäsiumacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cesium Acetate |
| CAS | 3396-11-0 |
| Summenformel | C2H3CsO2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4O2.Cs/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Cs+].CC(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Cäsium;acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.95 |
| Formelmasse | 191.9188 |