Learn More
Caesiumbromid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315009
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315009 10 g 10 Gramm
11305009 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087639.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7787-69-1
Summenformel BrCs
Molekulargewicht (g/mol) 212.81
MDL-Nummer MFCD00010954
InChI-Schlüssel LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC-Name Caesiumbromid
SMILES [Br-].[Cs+]
Specifications
Siedepunkt 1300°C
Chemischer Name oder Material Cesium bromide
Schmelzpunkt 636°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel CsBr
Merck Index 14,2009
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (55g/100 mL (20°C))
Formelmasse 212.81
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.6984
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.44 g/mL