Learn More
Caesiumcarbonat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321458 100 g 100 Gramm
11331458 5 g 5 Gramm
11311458 25 g 25 Gramm
11341458 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11321458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010924.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 534-17-8
Summenformel CCs2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00010957
InChI-Schlüssel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Cesium carbonate
Schmelzpunkt 610°C (decomposition)
Physikalische Form 20-Mesh-Pulver
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Dichte 4.072
Beilstein 4546405
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC-Name Dicäsium;Karbonat
Formelmasse 325.82
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Caesium carbonate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium carbonate