Learn More
Cäsiumcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30355840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355840 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC27860050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium Carbonate
CAS 534-17-8
Summenformel Cs2CO3
Menge 50 g
Synonym Carbonic Acid Dicesium Salt, Cesium Carbonate (Cs2CO3), Cesium Carbonate, Dicesium Carbonate
InChI-Formel InChI=1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC-Name Dicäsium;Karbonat
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
Formelmasse 325.7956