Learn More
Caesiumchlorid (weißes kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10629743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10629743 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
10734344 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
10629553 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10629743 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP210500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 €
    435.00 € / 500 Gramm
    Sparen 82.00 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Cäsiumchlorid mit molekularbiologischem Gütegrad eignet sich ideal für die UV-Analyse von Nukleinsäuren während der Dichtegradientenzentrifugation und für die Isolierung von Plasmid-DNA, Phagen-DNA, Viruspartikeln und RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1290 °C
Chemischer Name oder Material Cesium Chloride
Schmelzpunkt 646 °C
Farbe Weiß
pH 5 bis 9
Physikalische Form Kristallines Pulver
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex 1,367 bis 1,371 (bei 25 °C)
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Protease-frei
Prozentgehaltsbereich ≥99.999 %
Merck Index 15, 2010
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) ≥99.999%
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.