Learn More
Caesiumhydrogencarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397797
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397797 100 g 100 Gramm
11307807 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014234.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29703-01-3 | CHCsO3 | 193.92 g/mol
Cesium hydrogen carbonate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29703-01-3
Summenformel CHCsO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.92
MDL-Nummer MFCD00010961
InChI-Schlüssel ZMCUDHNSHCRDBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bicarbonate, cesium hydrogen carbonate, caesium bicarbonate, caesium 1+ ion bicarbonate, cesium hydrogencarbonate, acmc-1cmhe, cho3.cs, caesium 1+ bicarbonate, carbonic acid, cesiumsalt 1:1
PubChem CID 2734983
IUPAC-Name Natrium;hydrogencarbonat
SMILES [Cs+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium hydrogen carbonate
Schmelzpunkt 175°C (decomposition)
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 193.92
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch