Learn More
Caesiumhydroxid, 50 % w/w, wässrige Lösung, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365729 25 g 25 Gramm
11375729 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365729 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010020.ND
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Cesium hydroxide is used in electric storage batteries. Also used to make porous cesium titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. Cesium Hydroxide is used as electrolyte in alkaline batteries at subzero temperatures, color photography and as a catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21351-79-1
Summenformel CsHO
Molekulargewicht (g/mol) 149.91
MDL-Nummer MFCD00010964
InChI-Schlüssel HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
IUPAC-Name Caesium;hydroxid
SMILES [OH-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium hydroxide
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 1.725 g/mL
UN-Nummer UN2681
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water.
Formelmasse 149.91
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium hydroxide, 50% w/w Aqueous Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium hydroxide