Learn More
Cäsiumhydroxid-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30365310
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365310 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC28001025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium Hydroxide Monohydrate
CAS 35103-79-8
Summenformel CsHO . H2O
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
SMILES O.[OH-].[Cs+]
IUPAC-Name Caesium; Hydroxid; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 167.928
Formelmasse 167.9188