Learn More
Cäsiumnitrat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Die Vorbereitung von Cäsiumcompound-Cäsiumnitratprismen wird in der Infrarotspektroskopie, in Röntgenphosphoren und in Szintillationszählern verwendet. Es handelt sich um ein Vorläufermaterial für die Synthese von Caesiumnitratocuprat und Caesiumsalzen. Caesiumnitrat, das auf einem Rutheniumkatalysator auf Kohlenstoffbasis dotiert ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von Ammoniak.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | (decomposition) |
| Chemischer Name oder Material | Cesium nitrate |
| Schmelzpunkt | 414°C |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 50 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.8% (metals basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol. |
| Formelmasse | 194.91 |
| Brechungsindex | 1.55 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Caesium Nitrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cesium nitrate