Learn More
Cäsiumnitrat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372388
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11372388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014440.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-18-6
Summenformel CsNO3
Molekulargewicht (g/mol) 194.909
MDL-Nummer MFCD00010963
InChI-Schlüssel NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC-Name Caesium;nitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Cesium nitrate
Schmelzpunkt 414°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 194.91
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.55
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline powder
Dichte 3.68