Learn More
Cäsiumnitrat-Ionisationspuffer: 1 % Cs (aus Carbonat) in 5 % HNO₃, VHG™
Artikelnummer. 30003000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003000 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30003000 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMCSN1P100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Cäsiumnitrat-Ionisationspuffer: 1 % Cs (aus Carbonat) in 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caesium
CAS 7440-46-2
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Caesium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Cs
Konzentration 1%
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cs
SMILES [Cs]
IUPAC-Name Cäsium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 132
Menge 100 mL
Formelmasse 132,9055 g/mol