Learn More
Caesiumperchlorat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cesium perchlorate |
| Schmelzpunkt | 250°C (decomposition) |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1481 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 232.35 |
| Güte | Reagenz |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |