Learn More
Cäsium, Plasma-Standardlösung, Specpure™ Cs 1000 g/μml
Artikelnummer. 11410340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410340 500 mL 500 Milliliter
11391369 50 mL 50 Milliliter
11381369 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410340 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013825.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-17-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel CCs2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00010957
InChI-Schlüssel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Typ Analytical Standard
IUPAC-Name Dicäsium(1+)-carbonat
Menge 500 mL
Güte Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Caesiumcarbonat:0,122%; Wasser:94,878%
RUO– Nur für Forschungszwecke