Learn More
Caesiumlösung für ICP 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12993384 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12993384
Marke: Fisher Chemical S 014 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cs
Konzentration 1±0.02 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element Cs
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml