Learn More
Cäsiumsulfat, ≥99 %, Gütegrad I, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15677740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15677740 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15667740 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15677740 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. C313650G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Gütegrad I, ≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-54-9
Summenformel Cs2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 361.87
MDL-Nummer MFCD00010959
InChI-Schlüssel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym Caesiumsulfat, Dicaesiumsulfat, Schwefelsäure, Dicäsiumsalz, Dicaesium 1+-Ionensulfat, Cesiumsulfat, Dicaesium 1+-Sulfat, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
IUPAC-Name Dicaesium(1+) Sulfat
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caesiumsulfat
Farbe Weiß
pH 6.0 bis 7.5 (bei 723.7 g/l 25 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 361.87 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.243 g/ml bei 25 °C