Learn More
Caesiumtrifluoracetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455450
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11455450
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044633.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21907-50-6 | C2CsF3O2 | 245.92 g/mol
It is used in acid catalyzed reactions, especially those where an ester is cleaved in peptide synthesis. Used as an ion pairing agent in liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21907-50-6
Summenformel C2CsF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 245.92
MDL-Nummer MFCD00051304
InChI-Schlüssel RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium trifluoroacetate, caesio 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid cesium salt, cesium trifluoroacetate solution, cstfa, caesium trifluoroacetate, cesium 2,2,2-trifluoroacetate, caesium 1+ trifluoroacetate, cesium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate, caesium 1+ ion trifluoroacetate
PubChem CID 23689558
IUPAC-Name Caesium;2,2,2-trifluoracetat
SMILES [Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium trifluoroacetate
Schmelzpunkt 115°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2 M,clear,colorless) at 20°C. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 245.92
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium trifluoroacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium trifluoroacetate