Learn More
Cäsium-Wolframoxid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824668
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11353598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039206.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13587-19-4 | Cs2O4W
Cesium tungsten oxide is used for making transparent insulation coating that has the best infrared transparent barrier feature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13587-19-4
Summenformel Cs2O4W
MDL-Nummer MFCD00049438
Synonym Cesium tungstate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium tungsten oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 513.66
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch