missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cetirizin-Ethylester, TRC

Artikelnummer. 30350809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350809 50 mg 50 Milligramm
30362933 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC29114550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 246870-46-2
Summenformel C23 H29 Cl N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 416.941
Synonym (RS)-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid ethyl ester, Ethyl Ester of Cetirizine
IUPAC-Name Ethyl-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)-Phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetat
SMILES CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl Ester of Cetirizine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3
Formelmasse 416.187
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.