Learn More
Cetirizin-Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30362933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362933 500 mg -
30350809 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC291145500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 246870-46-2
Summenformel C23 H29 Cl N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 416.941
Synonym (RS)-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid ethyl ester, Ethyl Ester of Cetirizine
IUPAC-Name Ethyl-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)-Phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetat
SMILES CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Ester of Cetirizine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3
Formelmasse 416.187
Reinheit (%) >95%