Learn More
Cetylalkohol, wasserfrei, Honeywell™ Riedel-de-Hëan™
Artikelnummer. 15660700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15660700 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15660700 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 03884500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Getestet gemäß Ph. Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetylalkohol
Namenshinweis Getestet gemäß Ph.Eur.
CAS 36653-82-4
Schmelzpunkt 49 °C bis 50 °C
Siedepunkt 190 °C
Flammpunkt 170 °C (338 °F)
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C16H34O
Strukturformel CH3(CH2)15OH
MDL-Nummer MFCD00004760
Menge 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1748475
Synonym Cetylalkohol, Palmitylalkohol, Hexadecylalkohol, N-Cetylalkohol, Cetaffin, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
InChI-Schlüssel BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-Name Hexadecan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 242.45
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
Formelmasse 242.44 mol