Learn More
Cevimelin N,S-Dioxid (Gemisch von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30357215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357215 50 mg 50 Milligramm
30354360 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC28352050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C10 H17 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 231.312
Synonym (2'R,3R,3'S)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1,3'-Dioxide
IUPAC-Name (2S,5S)-2-methyl-1'-oxidospiro[1,3-oxathiolan-5,3'-1-azoniabicyclo[2.2.2]oktan] 3-oxid
SMILES C[C@H]1O[C@]2(CS1=O)C[N@+]3([O-])CC[C@@H]2CC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cevimeline N,S-dioxide (Mixture of diastereomers)
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H17NO3S/c1-8-14-10(7-15(8)13)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10-,11+,15?/m0/s1
Formelmasse 231.093