missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cevostamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody

Artikelnummer. 30131777
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30131777 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30131777

Marke: Invitrogen™ MA554857

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA.

Cevostamab is a bispecific antibody that targets both FcRH5 on multiple myeloma cells and CD3 on T cells, facilitating T cell-mediated cytotoxicity against the myeloma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cevostamab Humanized
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias UNQ503/PRO820CD3E
Wirtsspezies Human
Immunogen Recombinant Human CD307e/FCRL5 and CD3E.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.