Learn More
CF 1743, TRC
Artikelnummer. 30366303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366303 250 mg 250 Milligramm
30363691 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30366303 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC291710250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 319425-66-6
Summenformel C22H26N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 398.45
Synonym CF 1743, 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
IUPAC-Name 3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6-(4-pentylphenyl)furo[2,3-d]pyrimidin-2-one
SMILES CCCCCc1ccc(cc1)C2=CC3=CN([C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C(=O)N=C3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H26N2O5/c1-2-3-4-5-14-6-8-15(9-7-14)18-10-16-12-24(22(27)23-21(16)29-18)20-11-17(26)19(13-25)28-20/h6-10,12,17,19-20,25-26H,2-5,11,13H2,1H3/t17-,19+,20+/m0/s1
Formelmasse 398.1842