Learn More
R&D Systems™ CGP 12177 hydrochloride
Artikelnummer. 30001205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001205 50 mg 50 Milligramm
18005472 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001205 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1134/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.41 €
    379.05 € / 50 Milligramm
    Sparen 39.36 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. β3 partial agonist. β1/β2 antagonist
Partial agonist at β3-adrenoceptors. β1- and β2-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.9, 4 and 88 nM for β1, β2 and β3 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64208-32-8
Summenformel C14H22ClN3O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CGP 12177 hydrochloride
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 315.8
Reinheit >98%
Molekulargewicht 315.798