Learn More
CGP 46381, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Brain penetrant, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 4.9 μM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | CGP 46381 |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 219.26 |
| Reinheit (%) | >98% |