Learn More
CGP52432, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494886 100 mg -
16490227 50 mg -
16463858 10 mg -
16462876 25 mg 25 Milligramm
16436587 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494886 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103531
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CGP52432 is a GABAB receptor antagonist, with an IC50 of 85 nM.
CGP52432 is a GABAB receptor antagonist, with an IC50 of 85 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CGP52432
Physikalische Form Solid
CAS 139667-74-6
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H24Cl2NO4P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (13.01 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 4 mg/mL (10.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=P(C(OCC)OCC)(CCCNCC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 384.24
Formelmasse 384.24
Reinheit (%) 98.17%
Güte Research