Learn More
CGS 21680 Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16455548 10 mg -
16446106 100 mg 100 Milligramm
16441717 50 mg -
16428257 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16455548 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13201A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CGS 21680 Hydrochloride
CAS 124431-80-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H30ClN7O6
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 20 mg/mL (37.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C(CCNC2=NC3=C(N=CN3[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(NCC)=O)O4)C(N)=N2)C=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 535.98
Formelmasse 535.98
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation