Learn More
Skytec™ CH101 Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Größe 3X Large
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Durable
- No irritation by seams in contact with the skin
- Forearm well protected
- Thickness: 1.3 mm
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,J,K,L,M,P,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 4121X |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | Größe 2X Large |
| Norm EN 388 | 4121X |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | A, J, K, L, M, P, T |
| Mehr anzeigen |