missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ CH101 Safety Gloves

Artikelnummer. 30274583
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Größe 3X Large
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
30274583 Größe 3X Large 12 Paare
30274540 Small 12 Paare
30274516 Mittel 12 Paare
30274587 Groß 12 Paare
30274539 Extragroß 12 Paare
30274520 Größe 2X Large 12 Paare
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274583

Marke: Skytec™ SKG00067DN

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SKYTEC CH101 features a soft comfortable cotton lining and a rough textured PVC coating that ensures grip in contact with oils and chemicals.

  • Durable
  • No irritation by seams in contact with the skin
  • Forearm well protected
  • Thickness: 1.3 mm

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,J,K,L,M,P,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 4121X
Anwendungen Industrial
Farbe Blue
Latex Free Yes
Material PVC
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe Größe 3X Large
Norm EN 388 4121X
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES A, J, K, L, M, P, T
Auskleidungsmaterial Cotton
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.