missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ CH101 Safety Gloves
Beschreibung
- Durable
- No irritation by seams in contact with the skin
- Forearm well protected
- Thickness: 1.3 mm
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,J,K,L,M,P,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 4121X |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | Small |
| Norm EN 388 | 4121X |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | A, J, K, L, M, P, T |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?