Learn More
Skytec™ CH102 Safety Gloves
Beschreibung
- Durable
- No irritation by seams in contact with the skin
- Arm entirely protected with the extended cuff
- Thickness: 1.3mm
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type B: J,K,L, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 4121X |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemical Protection Gloves |
| Größe | Small |
| Norm EN 388 | 4121X |
| Auskleidungsmaterial | Cotton |
| Mehr anzeigen |