missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ CH102 Safety Gloves
Beschreibung
- Durable
- No irritation by seams in contact with the skin
- Arm entirely protected with the extended cuff
- Thickness: 1.3mm
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type B: J,K,L, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 4121X |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemical Protection Gloves |
| Größe | Größe 2X Large |
| Norm EN 388 | 4121X |
| Auskleidungsmaterial | Cotton |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?