Learn More
Skytec™ CH201 Safety Gloves
Artikelnummer. p-200110056
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 30274613
Marke: Skytec™ SKG00070BD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SKYTEC CH201 features a lightweight unsupported nitrile gauntlet with electro static discharge properties.
  • Nitrile ESD Unlined Glove with Textured Finish
  • Soft and flexible nitrile
  • Specially formulated glove to dissipate static charge
  • Resistant to a wide variety of chemicals and solvents
  • Straight cuff
  • Length:30 cm
  • Thickness: 0.38 mm
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
Coating Material Nitrile
Farbe Black
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Grip Pattern
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Yes
Gepudert Powder Free
Produkttyp ESD Gloves
Größe Small
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Norm EN 388 3001X
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES J, K, L, M, O, P, S, T
Länge (metrisch) 330 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.26 oz.
Gewicht (metrisch) 64 g