Learn More
Skytec™ CH301 Safety Gloves
Artikelnummer. p-200110058
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 30274636
Marke: Skytec™ SKG00075DD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SKYTEC CH301 features a multi layer chloroprene over natural rubber latex chemical resistant glove offering long lasting grip, comfort and chemical protection against various chemicals.
  • Flock-lined Chloroprene Over Natural Rubber Chemical Resistant Glove with an Embossed Grip
  • The combination of Natural rubber with Chloroprene allows high chemical protection and flexibility
  • Honeycomb finish on palm enhances grip properties in all conditions
  • Flock-lined for extra comfort and sweat absorption
  • Resistant to a broad range of chemicals
  • Impermeable for working in damp environments
  • Forearm well protected
  • Length: 30 cm
  • Thickness: 0.60 mm
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 3,Puncture 1, EN 374-1:2016 Type A: A,K,L,M,N,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 2110X, EN 21420:2020
Anwendungen Industrial
Farbe Blue, Yellow
Latex Free Yes
Material Polychloroprene
Produkttyp Neoprene Gloves
Größe Small
Dicke (angloamerikanisch) 23.6 mil
Dicke (metrisch) 0.6 mm
Norm EN 388 2110X
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES A, K, L, M, N, P, S, T
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Auskleidungsmaterial Cotton
Länge (metrisch) 300 mm