Learn More
Skytec™ CH402 Safety Gloves
Artikelnummer. p-200110057
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 30274622
Marke: Skytec™ SKG00074BD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SKYTEC CH402 features a flexible Chloroprene chemical resistant glove featuring high chemical protection against a wide range of chemicals.
  • Flock-lined Chloroprene Chemical Resistant Glove with an Embossed Grip
  • Chloroprene protects against a wide variety of chemicals including acids
  • Forearm well protected
  • Length: 30 cm
  • Thickness: 0.75 mm
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 3,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,K,L,M,N,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3110X, EN 21420:2020
Anwendungen Industrial
Farbe Black
Latex Free Yes
Material Polychloroprene
Produkttyp Neoprene Gloves
Größe Small
Dicke (angloamerikanisch) 29.5 mil
Dicke (metrisch) 0.75 mm
Norm EN 388 3110X
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES A, K, L, M, N, O, P, S, T
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Auskleidungsmaterial Cotton
Länge (metrisch) 300 mm