Learn More
OHAUS™ Kettenklemme
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Länge (metrisch) Arm:
127 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Klammern bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Haltbarkeit und können autoklaviert werden. Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
- Vermeiden Sie Unfälle im Labor! Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffgrößen, Stangenformen und Einstellarten.
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kettenklemme |
| Material | Vernickelt |
| Beschreibung | Klammer, Spezialeinheit, Kette, CLS-CHAINZL |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,11 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Arm | 5,000 in. |
| Länge (metrisch) | 206,00 mm |
| Länge (metrisch) Arm | 127 mm |
| Größe | Groß |
| Größe (metrisch) Griff | 35 bis 280 mm |