Learn More
OHAUS™ Kettenklemme
Artikelnummer. 15792279 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Länge (metrisch) Arm:
127 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe Material Länge (metrisch) Arm unitSize
15792279 Klein Vernickelt 127 mm 1 Stück
15732309 Groß Vernickelt 127 mm 1 Stück
15742309 Groß Vernickelt 305 mm 1 Stück
15782269 Groß Edelstahl 127 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15792279
Marke: OHAUS™ 30392235
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Kettenklammer zum sicheren Greifen und Positionieren einer Vielzahl von Laborglaswaren.
  • Korrosionsbeständige Edelstahl-Klammern bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Haltbarkeit und können autoklaviert werden. Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
  • Vermeiden Sie Unfälle im Labor! Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffgrößen, Stangenformen und Einstellarten.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kettenklemme
Material Vernickelt
Beschreibung Klammer, Spezialausführung, Kette, CLS-CHAINZM
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (angloamerikanisch) 7,40 in.
Länge (angloamerikanisch) Arm 5,000 in.
Länge (metrisch) 188,00 mm
Länge (metrisch) Arm 127 mm
Größe Klein
Größe (metrisch) Griff 35 bis 170 mm