Learn More
Sampling Systems™ Kette und Bügel
Artikelnummer. 15889351 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
25 Meter
50 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15889351 50 m 50 Meter
15869351 10 m 10 Meter
15879351 25 m 25 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15889351 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 5070S50
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sampling Systems™ Kette und Schäkel werden verwendet, um den Eimer vom Enviro Dipper abzusenken.
  • Zur Verwendung mit einem Enviro Dipper
  • Konstruktion aus Edelstahl
Spezifikation
Produkttyp Kette
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Enviro Dipper
Länge (metrisch) 50 m