Learn More
mb2 Stuhl auf Rollen – Schwarzes Kunstleder
Artikelnummer. 11913025
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11913025 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11913025 Lieferant mb2 Lieferanten-Nr. AT1B1D1NE2SKAINOIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 €
    248.00 € / 1 Stück
    Sparen 9.00 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stuhl auf Rollen – Normale Hubhöhe – Permanenter Kontaktmechanismus – schwarzes Kunstleder
  • Stuhl aus Kunstleder
  • Sitz und Rückenlehne mit schwarzem Kunstleder bezogen
  • Rückenlehnenmechanismus in Höhe, Tiefe und permanentem Kontakt einstellbar und in jeder Position arretierbar
  • Pneumatikzylinder niedrig
  • 5-Speichen-Felge aus Nylon und Glasfaser, verstärkt durch einen verzinkten Stahlring.
  • Rollen für harte Böden.
Spezifikation
Produkttyp Kontaktsitzstuhl
Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) Ja
Rückenausführung Ergonomie
Menge Je 1
Sitzhöhe 440 bis 580 mm
Gewicht (metrisch) 9,64 kg
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze Nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Nein
Mit Neigung Ja
Material Vinylpolsterung
Sitztyp Tischhöhe