Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chalcone |
| Namenshinweis | 97% |
| Schmelzpunkt | 53.0°C to 58.0°C |
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 345.0°C to 348.0°C |
| Flammpunkt | >112°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | C6H5CH=CHCOC6H5 |
| Mehr anzeigen |