Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Doppelschalengehäuse mit Belüftung hinten für niedrige Schalentemperaturen
- Fünfseitiges Heizen für sehr gleichmäßige Temperaturen
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- An der Ofentür montierte Steuerung, die für eine komfortable Bedienung abnehmbar ist
- Schutz der Bodenheizung und der flachen Stapelfläche durch integrierte SiC-Platte im Boden
- Mehrschichtige, faserfreie Isolierung aus leichten feuerfesten Ziegeln und spezielle Sicherungsisolierung
- Tür mit Ziegel-Dichtung, handmontiert
- Kurze Heizzeiten durch hohe Leistung
- Seitenentlüftung mit Bypassanschluss für Abluftrohr
- Selbsttragender Bogen für hohe Stabilität und größtmöglichen Schutz vor Staub
- Schnellverschluss an der Tür
- Frei einstellbarer Lufteinlass im Ofenboden
- Gestell im Lieferumfang enthalten
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
| Temperaturregelung | B400 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 250 x 250 x 250 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 860 x 680 x 1215 mm |
| Gewicht (metrisch) | 170 kg |