Learn More
Nabertherm Kammerofen Serie LH 1400 mit B400-Regler
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
60 l
120 l
216 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1400 °C
- Doppelschalengehäuse mit Belüftung hinten für niedrige Schalentemperaturen
- Fünfseitiges Heizen für sehr gleichmäßige Temperaturen
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- An der Ofentür montierte Steuerung, die für eine komfortable Bedienung abnehmbar ist
- Schutz der Bodenheizung und der flachen Stapelfläche durch integrierte SiC-Platte im Boden
- Mehrschichtige, faserfreie Isolierung aus leichten feuerfesten Ziegeln und spezielle Sicherungsisolierung
- Tür mit Ziegel-Dichtung, handmontiert
- Kurze Heizzeiten durch hohe Leistung
- Seitenentlüftung mit Bypassanschluss für Abluftrohr
- Selbsttragender Bogen für hohe Stabilität und größtmöglichen Schutz vor Staub
- Schnellverschluss an der Tür
- Frei einstellbarer Lufteinlass im Ofenboden
- Gestell im Lieferumfang enthalten
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 l |
| Temperatur (metrisch) | 1400 °C |
| Temperaturregelung | B400 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 500 x 500 x 500 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 1170 x 880 x 1465 mm |
| Gewicht (metrisch) | 410 kg |